Tisk…
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9652-1G OR9652-250MG
APOSOR9652-1GEA 4570 CZK
APOSOR9652-1G APOSOR9652-250MG
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
3-(3,4-Dihydro-4-methyl-3-oxoquinoxalin-2-yl)propanoic acid
Vzorec: C₁₂H₁₂N₂O₃
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00665740
CAS číslo: 1501-38-8