Tisk…
3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965138-1G OR965138-5G
APOSOR965138-1GEA 0 CZK
APOSOR965138-1G APOSOR965138-5G
3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 96%
3-Propyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02169458
CAS číslo: 76424-47-0