Tisk…
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965124-1G OR965124-5G
APOSOR965124-1GEA 8700 CZK
APOSOR965124-1G APOSOR965124-5G
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate 95%
Methyl 1-isopropyl-2-oxopyrrolidine-4-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₅NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053005
CAS číslo: 59857-84-0