Tisk…
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965118-1G OR965118-5G
APOSOR965118-1GEA 4370 CZK
APOSOR965118-1G APOSOR965118-5G
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol 97%
(S)-1-(3-Pyridyl)ethanol
Vzorec: C₇H₉NO
MW: 123.152 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368884
CAS číslo: 5096-11-7