Tisk…
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR965110-1G OR965110-5G
APOSOR965110-1GEA 4860 CZK
APOSOR965110-1G APOSOR965110-5G
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one 98%
2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)propan-1-one
Vzorec: C₉H₈BrClO
MW: 247.516 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00018687
CAS číslo: 877-37-2