Tisk…
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965106-1G OR965106-250MG
APOSOR965106-1GEA 17990 CZK
APOSOR965106-1G APOSOR965106-250MG
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine 98%
1-(2-Methoxy-phenyl)-n1,n1-dimethyl-ethane-1,2-diamine
Vzorec: C₁₁H₁₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06655050
CAS číslo: 842976-90-3