4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(4-Formylphenoxy)pyridine
OR9651-1G
OR9651-5G
APOSOR9651-1GEA
1820
CZK
APOSOR9651-1G
APOSOR9651-5G
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde 97+%
4-[(Pyridin-2-yl)oxy]benzaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₉NO₂ Bod tání: 45…46 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08435899 CAS číslo: 194017-69-1 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...