Tisk…
2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% in water 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR965087-100G OR965087-500G
APOSOR965087-100GEA 2900 CZK
APOSOR965087-100G APOSOR965087-500G
2-Hydroxyethanesulphonic acid 80% in water 97%
2-Hydroxyethanesulphonic acid
Vzorec: C₂H₆O₄S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00242599
CAS číslo: 107-36-8
UN: 3265
ADR: 8,III