Tisk…
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965041-1G OR965041-5G
APOSOR965041-1GEA 1410 CZK
APOSOR965041-1G APOSOR965041-5G
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid 95%
(R)-2-((Methoxycarbonyl)amino)-3-methylbutanoic acid
Vzorec: C₇H₁₃NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21234526
CAS číslo: 171567-86-5