Tisk…
1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Pyridin-3-yl)propan-1-amine
OR965034-1G
APOSOR965034-1GEA 3940 CZK
APOSOR965034-1G
1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine 95%
1-(3-Pyridinyl)-1-propanamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂
MW: 136,194 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09802326
CAS číslo: 60289-67-0