1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR965025-1G
OR965025-5G
APOSOR965025-1GEA
1330
CZK
APOSOR965025-1G
APOSOR965025-5G
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione 95%
1,3-Diazaspiro[4.4]nonane-2,4-dione
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O₂ MW: 154,166 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00022403 CAS číslo: 699-51-4 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)