3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964996-1G
OR964996-5G
APOSOR964996-1GEA
2240
CZK
APOSOR964996-1G
APOSOR964996-5G
3-Chloro-N-phenylpropanamide 97%
3-Chloro-N-phenylpropanamide
Vzorec:
C₉H₁₀ClNO MW: 183,635 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00018971 CAS číslo: 3460-04-6 |