Tisk…
3-Bromophthalic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR964924-5G
APOSOR964924-5GEA 2980 CZK
APOSOR964924-5G
3-Bromophthalic acid 98%
3-Bromophthalic acid
Vzorec: C₈H₅BrO₄
MW: 245,027 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17069368
CAS číslo: 116-69-8