Tisk…
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964902-100MG OR964902-1G OR964902-250MG
APOSOR964902-100MGEA 5200 CZK
APOSOR964902-100MG APOSOR964902-1G APOSOR964902-250MG
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine 98%
N-Benzyl-N-(2-methoxyethyl)amine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,232 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01445287
CAS číslo: 51353-26-5