Tisk…
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964778-100MG OR964778-1G OR964778-250MG
APOSOR964778-100MGEA 1540 CZK
APOSOR964778-100MG APOSOR964778-1G APOSOR964778-250MG
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid 96%
5-Pyridin-3-ylisoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₆N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07377114
CAS číslo: 893638-39-6