Tisk…
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964768-1G OR964768-5G
APOSOR964768-1GEA 14290 CZK
APOSOR964768-1G APOSOR964768-5G
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone 95%
2-Chloro-1-(2,4,6-trimethyl-phenyl)-ethanone
Vzorec: C₁₁H₁₃ClO
MW: 196,673 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00507868
CAS číslo: 50690-12-5