5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964708-1G
OR964708-250MG
APOSOR964708-1GEA
29960
CZK
APOSOR964708-1G
APOSOR964708-250MG
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine 97%
5,6,7,8-Tetrahydroisoquinolin-3-amine
Vzorec:
C₉H₁₂N₂ MW: 148,205 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10574676 CAS číslo: 69958-52-7 |