Tisk…
Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964677-1G OR964677-250MG
APOSOR964677-1GEA 10350 CZK
APOSOR964677-1G APOSOR964677-250MG
Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyridazine-4-carboxylate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09833000
CAS číslo: 39123-39-2