Tisk…
4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964676-1G OR964676-5G
APOSOR964676-1GEA 5030 CZK
APOSOR964676-1G APOSOR964676-5G
4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione 95%
4-Isopropyloxazolidine-2,5-dione
Vzorec: C₆H₉NO₃
MW: 143,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00196817
CAS číslo: 2816-12-8