Tisk…
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR964660-1G OR964660-250MG
APOSOR964660-1GEA 2900 CZK
APOSOR964660-1G APOSOR964660-250MG
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde 95%
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03032734
CAS číslo: 43057-77-8