Tisk…
Azepane-1-sulphonyl chloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964622-1G OR964622-5G
APOSOR964622-1GEA 7670 CZK
APOSOR964622-1G APOSOR964622-5G
Azepane-1-sulphonyl chloride 98%
Azepane-1-sulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₁₂ClNO₂S
MW: 197.683 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444495
CAS číslo: 41483-72-1