Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964608-1G
OR964608-250MG
OR964608-5G
APOSOR964608-1GEA
3770
CZK
APOSOR964608-1G
APOSOR964608-250MG
APOSOR964608-5G
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Vzorec:
C₉H₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00466380 CAS číslo: 829-45-8 |