Tisk…
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964583-1G OR964583-250MG
APOSOR964583-1GEA 11480 CZK
APOSOR964583-1G APOSOR964583-250MG
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
4-Amino-2-(methylthio)pyridine
Vzorec: C₆H₈N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16084526
CAS číslo: 59243-39-9