Tisk…
3-Amino-1-N-alloc-piperidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964532-1G OR964532-250MG
APOSOR964532-1GEA 18420 CZK
APOSOR964532-1G APOSOR964532-250MG
3-Amino-1-N-alloc-piperidine 95%
3-Amino-1-N-alloc-piperidine
Vzorec: C₉H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839997
CAS číslo: 886363-44-6