Tisk…
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964496-1G OR964496-250MG
APOSOR964496-1GEA 9920 CZK
APOSOR964496-1G APOSOR964496-250MG
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid
Vzorec: C₁₀H₁₈O₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04115349
CAS číslo: 886362-90-9