Tisk…
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964437-1G OR964437-250MG
APOSOR964437-1GEA 10060 CZK
APOSOR964437-1G APOSOR964437-250MG
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00457636
CAS číslo: 13328-85-3