Tisk…
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964430-1G
APOSOR964430-1GEA 9060 CZK
APOSOR964430-1G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile 95%
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile
Vzorec: C₄Cl₂N₂S
MW: 179,027 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743745
CAS číslo: 18480-52-9