3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964416-1G
OR964416-250MG
APOSOR964416-1GEA
4370
CZK
APOSOR964416-1G
APOSOR964416-250MG
3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-4-oxo-7-quinzolinecarboxylic acid
Vzorec:
C₉H₆N₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11983244 CAS číslo: 202197-73-7 |