Tisk…
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
OR9644-1G OR9644-250MG
APOSOR9644-1GEA 14520 CZK
APOSOR9644-1G APOSOR9644-250MG
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Vzorec: C₁₂H₈ClNO₂
MW: 233,65 g/mol
Bod tání: 79,5…80.5 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08435898
CAS číslo: 51363-01-0