Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964339-1G
OR964339-250MG
APOSOR964339-1GEA
7540
CZK
APOSOR964339-1G
APOSOR964339-250MG
Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Ethyl 1-(tert-butyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
Vzorec:
C₁₀H₁₆N₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17206126 CAS číslo: 139308-53-5 |