Tisk…
3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964201-1G OR964201-250MG
APOSOR964201-1GEA 5230 CZK
APOSOR964201-1G APOSOR964201-250MG
3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
3-(2-Thiazolyl)propionic acid
Vzorec: C₆H₇NO₂S
MW: 157.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02683062
CAS číslo: 144163-65-5