Tisk…
4-Amino-6-piperidinopyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(Piperidin-1-yl)pyrimidin-4-amine
OR964193-1G OR964193-250MG
APOSOR964193-1GEA 3870 CZK
APOSOR964193-1G APOSOR964193-250MG
4-Amino-6-piperidinopyrimidine 95%
4-Amino-6-piperidinopyrimidine
Vzorec: C₉H₁₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09999227
CAS číslo: 69206-89-9