tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964172-1G
OR964172-250MG
APOSOR964172-1GEA
2780
CZK
APOSOR964172-1G
APOSOR964172-250MG
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate
Vzorec:
C₈H₁₅NO₂S MW: 189,275 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22581582 CAS číslo: 148312-55-4 |