Tisk…
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR964099-1G
APOSOR964099-1GEA 10820 CZK
APOSOR964099-1G
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate 98%
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
MW: 203,194 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00522084
CAS číslo: 59171-72-1