Tisk…
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 7-azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
OR964055-1G OR964055-5G
APOSOR964055-1GEA 5790 CZK
APOSOR964055-1G APOSOR964055-5G
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₅NO·ClH
MW: 177,672 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20486137
CAS číslo: 587869-08-7