Tisk…
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964039-1G OR964039-250MG
APOSOR964039-1GEA 10220 CZK
APOSOR964039-1G APOSOR964039-250MG
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one 95%
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Vzorec: C₈H₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11215545
CAS číslo: 59207-23-7