Tisk…
2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR964014-1G OR964014-250MG
APOSOR964014-1GEA 9720 CZK
APOSOR964014-1G APOSOR964014-250MG
2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole 95%
2-Methyl-3-n,n-dimethylaminomethylindole
Vzorec: C₁₂H₁₆N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00022712
CAS číslo: 37125-92-1