Tisk…
4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
OR9640-1G OR9640-250MG
APOSOR9640-1GEA 11410 CZK
APOSOR9640-1G APOSOR9640-250MG
4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
4-Phenoxyphenacyl bromide
Vzorec: C₁₄H₁₁BrO₂
MW: 291.14 g/mol
Bod tání: 49…50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01419855
CAS číslo: 28179-33-1
UN: 3261
ADR: 8 III