Tisk…
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963935-1G OR963935-250MG
APOSOR963935-1GEA 22950 CZK
APOSOR963935-1G APOSOR963935-250MG
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one 95%
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07369953
CAS číslo: 73509-12-3