Tisk…
Ethyl-2-(dimethylamino)benzoate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963928-1G OR963928-25G OR963928-5G
APOSOR963928-1GEA 3740 CZK
APOSOR963928-1G APOSOR963928-25G APOSOR963928-5G
Ethyl-2-(dimethylamino)benzoate 97%
Ethyl-2-(dimethylamino)benzoate
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₂
MW: 193,242 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009110
CAS číslo: 55426-74-9