2-Cyclohexylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963923-1G
OR963923-250MG
APOSOR963923-1GEA
8340
CZK
APOSOR963923-1G
APOSOR963923-250MG
2-Cyclohexylbenzaldehyde 95%
2-Cyclohexylbenzaldehyde
Vzorec:
C₁₃H₁₆O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06658151 CAS číslo: 128323-04-6 |