2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963908-1G
OR963908-250MG
APOSOR963908-1GEA
4300
CZK
APOSOR963908-1G
APOSOR963908-250MG
2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
2-Cyano-3-phenylpropionic acid
Vzorec:
C₁₀H₉NO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00205073 CAS číslo: 5331-42-0 |