Tisk…
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963889-1G OR963889-250MG
APOSOR963889-1GEA 9690 CZK
APOSOR963889-1G APOSOR963889-250MG
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅ClN₂
MW: 152,581 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06335049
CAS číslo: 3999-05-1