Tisk…
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963861-1G OR963861-250MG
APOSOR963861-1GEA 16270 CZK
APOSOR963861-1G APOSOR963861-250MG
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Vzorec: C₈H₇ClN₄
MW: 194,621 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17926235
CAS číslo: 1231943-08-0