Tisk…
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963856-10G OR963856-1G OR963856-5G
APOSOR963856-10GEA 6190 CZK
APOSOR963856-10G APOSOR963856-1G APOSOR963856-5G
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine 98%
2-Chloro-4-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00955756
CAS číslo: 6980-09-2