Tisk…
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963839-1G OR963839-250MG
APOSOR963839-1GEA 18420 CZK
APOSOR963839-1G APOSOR963839-250MG
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-2-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784074
CAS číslo: 886365-85-1