Tisk…
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963832-1G OR963832-250MG
APOSOR963832-1GEA 2610 CZK
APOSOR963832-1G APOSOR963832-250MG
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462592
CAS číslo: 6378-66-1