Tisk…
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963828-1G OR963828-250MG
APOSOR963828-1GEA 13860 CZK
APOSOR963828-1G APOSOR963828-250MG
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Vzorec: C₈H₈Cl₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784075
CAS číslo: 106262-93-5