Tisk…
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR963788-1G OR963788-250MG OR963788-5G
APOSOR963788-1GEA 1330 CZK
APOSOR963788-1G APOSOR963788-250MG APOSOR963788-5G
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone 98%
1-(2-Bromo-4-hydroxyphenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₇BrO₂
MW: 215.044 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03428552
CAS číslo: 61791-99-9