Tisk…
2-Amino-6-phenylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR963733-10G OR963733-1G OR963733-5G
APOSOR963733-10GEA 13200 CZK
APOSOR963733-10G APOSOR963733-1G APOSOR963733-5G
2-Amino-6-phenylpyridine 97%
2-Amino-6-phenylpyridine
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234719
CAS číslo: 39774-25-9